Learn More
2,3,4,5-Tetrachlorotoluol, TRC
Artikelnummer. 17994175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17994175 10 mg 10 Milligramm
17974225 50 mg 50 Milligramm
17901605 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17994175 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29205010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006-32-2
Summenformel C7H4Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 229.92
Synonym Toluene, 2,3,4,5-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4-Tetrachloro-5-methylbenzene, 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrachlor-5-Methylbenzol
SMILES Cc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl4/c1-3-2-4(8)6(10)7(11)5(3)9/h2H,1H3
Formelmasse 227.9067
Reinheit (%) >95%