Learn More
2,3,4,5-Tetrafluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427958
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15427958 5 g 5 Gramm
15417958 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15427958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61417.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5580-80-3 | C6H3F4N | 165.091 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5580-80-3
Summenformel C6H3F4N
Molekulargewicht (g/mol) 165.091
MDL-Nummer MFCD00025153
InChI-Schlüssel BEECAQIHCYTZHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetrafluoro-phenylamine, benzenamine, 2,3,4,5-tetrafluoro, aniline, 2,3,4,5-tetrafluoro, benzenamine, tetrafluoro, aniline, 2,3,4,5-tetrafluoro-8ci, pubchem1547, acmc-1ajyg, 2,4,5-tetrafluoroaniline, ksc273e5j, aniline,3,4,5-tetrafluoro
PubChem CID 21757
IUPAC-Name 2,3,4,5-tetrafluoranilin
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
Schmelzpunkt 27°C to 29°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 78°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 165.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver