Learn More
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoylessigsäureethylester, TRC
Artikelnummer. 30423505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423505 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423505 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT292975100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoylacetic Acid Ethyl Ester
CAS 94695-50-8
Summenformel C11H8F4O3
Menge 100 g
Synonym 2,3,4,5-tetrafluoro-β-oxobenzenepropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,3,4,5-Tetrafluoro-β-oxobenzenepropanoate, Ethyl 2,3,4,5-tetrafluoro-β-oxobenzenepropionate, Ethyl 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoylacetate, Ethyl 2-(2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetate, Ethyl α-(2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetate
InChI-Formel InChI=1S/C11H8F4O3/c1-2-18-8(17)4-7(16)5-3-6(12)10(14)11(15)9(5)13/h3H,2,4H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
IUPAC-Name Ethyl-3-oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorphenyl)propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 264.17
Formelmasse 264.041