Learn More
2,3,4,5-Tetramethyl-2-Cyclopentenon, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342167
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11342167 5 g 5 Gramm
11352167 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11342167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09617.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 54458-61-6 | C9H14O | 138.21 g/mol
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone was used in the synthesis of chiral pre-ligands, (R)-3,3?-bis(tetramethylcyclopentadienyl)-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene and (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene by reacting with (R)-3,3?-dilithium-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenon wurde durch die Reaktion mit (R)-3,3′-Dilithium-2,2′-bismethoxy-1,1′-bisnaphthalin zur Synthese der chiralen Präliganden (R)-3,3′-bis-(Tetramethylcyclopentadienyl)-2,2′-bismethoxy-1,1′-bisnaphthalin und (R)-3-Tetramethylcyclopentadienyl-2,2′-bismethoxy-1,1′-bisnaphthalin verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 54458-61-6
Summenformel C9H14O
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00010248
InChI-Schlüssel ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-enone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, cis + trans, tetramethylcyclopent-2-enone, pubchem15060, acmc-1asp4, 2,3,4,5-tetramethylcyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-cyclopent-2-enone
PubChem CID 41092
IUPAC-Name 2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-en-1-on
SMILES CC1C(C(=O)C(=C1C)C)C
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
Namenshinweis Cis + Trans
Dichte 0.917
Siedepunkt 99°C to 100°C (30 mmHg)
Flammpunkt 73°C (163°F)
Brechungsindex 1.476
Menge 5 g
Beilstein 2324088
Löslichkeitsinformationen Not miscible with water.
Formelmasse 138.21
Reinheit (%) 95%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.