Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-Benzyl-alpha-D-Glucopyranose, 98 %
Beschreibung
It is the intermediate of Voglibose/Dapagliflozin. An important D-glucopyranose derivative for glucosylations and other reactions 1,2; Preparation of the α-glucopyranosyl chloride, synthesis of 1-C-α-D-glucopyranose derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist das Zwischenprodukt von Voglibose/Dapagliflozin. Ein wichtiges D-Glucopyranosederivat für Glucosylierungen und andere Reaktionen 1,2; Herstellung des α-Glucopyranosylchlorids, Synthese von 1-C-α-D-Glucopyranosederivaten.
Löslichkeit
Löslich in CHCl3. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranose |
| Schmelzpunkt | 150°C to 151°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in CHCl3. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 540.65 |
| Reinheit (%) | 98% |