Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-Benzyl-D-Glucopyranose, 98+ %
Artikelnummer. 11357519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357519 5 g -
11347519 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357519 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. H27888.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4132-28-9 | C34H36O6 | 540.656 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Lagerung -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4132-28-9
Summenformel C34H36O6
Molekulargewicht (g/mol) 540.656
MDL-Nummer MFCD00066004
InChI-Schlüssel OGOMAWHSXRDAKZ-BKJHVTENSA-N
Synonym 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-d-glucopyranose, 3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-ol, tetrabenzylglucose, 3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl oxan-2-ol, d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetrakis-o-phenylmethyl, ksc235o0p, 2,3,4,6-tetra-o-benzylglucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-glucopyranose, 2,3,4,6-terta-o-benzyl-d-glucopyranose
PubChem CID 10940502
IUPAC-Name (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(Phenylmethoxy)-6-(Phenylmethoxymethyl)oxan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)OCC5=CC=CC=C5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform
Formelmasse 540.65
Reinheit (%) ≥98%