Learn More
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose, TRC
Artikelnummer. 30421561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421561 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421561 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT28700025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
CAS 4132-28-9
Summenformel C34 H36 O6
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34?/m1/s1
SMILES OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
IUPAC-Name (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(Phenylmethoxy)-6-(Phenylmethoxymethyl)oxan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 540.65
Formelmasse 540.2512