Learn More
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-mannopyranosylfluorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-mannopyranosyl Fluoride |
| CAS | 94898-42-7 |
| Summenformel | C34 H35 F O5 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C34H35FO5/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-34H,21-25H2/t30-,31-,32+,33+,34?/m1/s1 |
| SMILES | FC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@@H]1OCc5ccccc5 |
| IUPAC-Name | (3S,4S,5R,6R)-2-Fluor-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(phenylmethoxymethyl)oxan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 542.64 |
| Formelmasse | 542.2469 |