Learn More
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethylamine, TRC
Artikelnummer. 30370778
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30370778 1 g
30383989 25 g
30383311 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30370778 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4707101G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3490-06-0
Summenformel C11 H17 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 195.26
Synonym Benzeneethanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl- (9CI, ACI), 3,4-Dimethoxy-N-methylbenzeneethanamine (ACI), Phenethylamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethylamine, 3,4-Dimethoxy-N-methylphenethylamine, 3,4-Dimethoxy-N-methylphenylethylamine, 3,4-Dimethoxy-β-phenethylmethylamine, [2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methylamine, Methyl[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amine, N-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-N-methylamine, N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methylamine, N-Methyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylamine, N-Methyl-3,4-dimethoxy-β-phenethylamine, N-Methyl-3,4-dimethoxy-β-phenylethylamine, N-Methyl-3,4-dimethoxybenzeneethanamine, N-Methyl-3,4-dimethoxyphenethylamine, N-Methylhomoveratrylamine, NSC 187772
IUPAC-Name 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-methylethanamine
SMILES CNCCc1ccc(OC)c(OC)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethylamine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H17NO2/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3/h4-5,8,12H,6-7H2,1-3H3
Formelmasse 195.1259