Learn More
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethylamine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-methylethylamine |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H17NO2/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3/h4-5,8,12H,6-7H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 195.1259 |