Learn More
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-D-glucuronsäuremethylester O-4-[[4-(Phenylmethoxy)phenyl]methyl]-phenol, TRC
Artikelnummer. 30457023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457023 50 mg 50 Milligramm
30452276 100 mg 100 Milligramm
30454420 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457023 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT76521050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4-Tri-O-acetyl-alpha-D-glucuronic Acid Methyl Ester O-4-((4-(Phenylmethoxy)phenyl)methyl)-phenol
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,3,4-Tri-O-acetyl-alpha-D-glucuronic Acid Methyl Ester O-4-((4-(Phenylmethoxy)phenyl)methyl)-phenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C33H34O11
Synonym (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(4-(4-(Benzyloxy)benzyl)phenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate
InChI-Formel InChI=1S/C33H34O11/c1-20(34)40-28-29(41-21(2)35)31(42-22(3)36)33(44-30(28)32(37)38-4)43-27-16-12-24(13-17-27)18-23-10-14-26(15-11-23)39-19-25-8-6-5-7-9-25/h5-17,28-31,33H,18-19H2,1-4H3/t28-,29-,30-,31+,33+/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O=C(OC)[C@H]1O[C@@H](OC(C=C2)=CC=C2CC3=CC=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 606.62
Menge 50 mg
Formelmasse 606.21