Learn More
2,3',4'-Trichloroacetophenon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477076 25 g 25 Gramm
11467076 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477076 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25397.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42981-08-8 | C8H5Cl3O | 223.48 g/mol
2,3',4'-Trichloroacetophenone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3′,4′-Trichloracetophenon wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42981-08-8
Summenformel C8H5Cl3O
Molekulargewicht (g/mol) 223.48
MDL-Nummer MFCD03970382
InChI-Schlüssel BYTZWANJVUAPNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3',4'-trichloroacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichlorophenacyl chloride, 2-chloro-1-3,4-dichloro-phenyl-ethanone, 2-chloro-1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 2,3 ,4-trichloroacetophenone, pubchem20021, acmc-1bn8g, alpha,3',4'-trichloroacetophenone, 2-chloranyl-1-3,4-dichlorophenyl ethanone
PubChem CID 316188
SMILES ClCC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 2,3',4'-Trichloroacetophenone
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Siedepunkt 171°C to 173°C (15 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1759
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
IUPAC-Name 2-Chlor-1-(3,4-dichlorphenyl)ethan-1-on
Formelmasse 223.49
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.