Learn More
2,3',4'-Trichloracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30339166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339166 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339166 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB585903100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3',4'-Trichloroacetophenone
CAS 42981-08-8
Summenformel C8H5OCl3
Menge 100 mg
Synonym 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Chloro-3',4'-dichloroacetophenone3,4-Dichlorophenacyl Chloride, NSC 243689’
InChI-Formel InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
SMILES ClCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-Name 2-Chlor-1 -(3,4-Dichlorphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 223.48
Formelmasse 221.9406