Learn More
2,3,4-Trichlorobenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432568 5 g 5 Gramm
11422568 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15865.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34732-09-7 | C6H2Cl4O2S | 279.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34732-09-7
Summenformel C6H2Cl4O2S
Molekulargewicht (g/mol) 279.94
MDL-Nummer MFCD00024871
InChI-Schlüssel JDAJYNHGBUXIKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,4-trichloro benzene sulfonyl chloride, unii-9qi6w9z13v, benzenesulfonyl chloride, 2,3,4-trichloro, 2,3,4-trichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5173, acmc-1agqg, 2,3,4-trichlorobenzenesulphonyl chloride, jdajynhgbuxiks-uhfffaoysa, chloro 2,3,4-trichlorophenyl sulfone
PubChem CID 36904
IUPAC-Name 2,3,4-Trichlorobenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2649436
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 279.96
Reinheit (%) 97%