Learn More
2,3,4-Trihydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30450049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450049 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450049 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79490510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4-Trihydroxyacetophenone
CAS 528-21-2
Summenformel C8H8O4
Menge 10 g
Synonym 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)-ethanone, 2',3',4'-Trihydroxy-acetophenone, Gallacetophenone, 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, 2',3',4'-Trihydroxyacetophenone, 4-Acetylpyrogallol, Alizarin Yellow C, Alizarine Yellow C, C.I. 57000, NSC 66553
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O4/c1-4(9)5-2-3-6(10)8(12)7(5)11/h2-3,10-12H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
IUPAC-Name 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Formelmasse 168.0423