Learn More
2,3,4-Trihydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30454759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454759 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454759 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT794905100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3,4-Trihydroxyacetophenone
CAS 528-21-2
Summenformel C8H8O4
Menge 100 mg
Synonym 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)-ethanone, 2',3',4'-Trihydroxy-acetophenone, Gallacetophenone, 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, 2',3',4'-Trihydroxyacetophenone, 4-Acetylpyrogallol, Alizarin Yellow C, Alizarine Yellow C, C.I. 57000, NSC 66553
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O4/c1-4(9)5-2-3-6(10)8(12)7(5)11/h2-3,10-12H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
IUPAC-Name 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Formelmasse 168.0423