Learn More
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30452571
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452571 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452571 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79502010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
CAS 2144-08-3
Summenformel C7H6O4
Menge 10 g
Synonym 3,4-Dihydroxysalicylaldehyde, NSC 22595
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O4/c8-3-4-1-2-5(9)7(11)6(4)10/h1-3,9-11H
SMILES Oc1ccc(C=O)c(O)c1O
IUPAC-Name 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
Formelmasse 154.0266