Learn More
[(2,3,4-Trihydroxyphenyl)methylene]hydrazide-serine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30455738
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455738 50 mg -
30448978 100 mg 100 Milligramm
30452673 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455738 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89530050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1353749-74-2
Summenformel C10H13N3O5 . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 291.69
Synonym Serine, 2-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene]hydrazide, hydrochloride (1:1), (2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2'-[(1EZ)-(2,3,4-trihydroxybenzylidene)]propanohydrazide Hydrochloride, Benserazide Imp. C (EP) as Hydrochloride
IUPAC-Name 2-amino-3-hydroxy-N-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylideneamino]propanamide;hydrochloride
SMILES NC(CO)C(=O)NN=Cc1ccc(O)c(O)c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [(2,3,4-Trihydroxyphenyl)methylene]hydrazide-serine Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-3,6,14-17H,4,11H2,(H,13,18);1H
Formelmasse 291.0622