Learn More
2,3,4-Trimethoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11319825 1 g 1 Gramm
11329825 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19838.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 118062-05-8 | C9H13BO5 | 212.008 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118062-05-8
Summenformel C9H13BO5
Molekulargewicht (g/mol) 212.008
MDL-Nummer MFCD01318183
InChI-Schlüssel LDQLSQRFSNMANA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trimethoxyphenyl boronic acid, 2,3,4-trimethoxybenzeneboronic acid, 2,3,4-trimethoxyphenyl boranediol, 2,3,4-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 2,3,4-trimethoxyphenyl, pubchem11893, acmc-2099vt, trimethoxyphenyl boronic acid, 2,3,4-trimethoxyphenylboronsaure, ablock ab-12-9176
PubChem CID 2773582
IUPAC-Name (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C(=C(C=C1)OC)OC)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 74°C to 79°C
Menge 1 g
Beilstein 4185924
Formelmasse 212.01
Reinheit (%) 98%