Learn More
2,3,4-Trimethyl-3-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449706 5 g 5 Gramm
11459706 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20236.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3054-92-0
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.231
MDL-Nummer MFCD00048319
InChI-Schlüssel PLSMHHUFDLYURK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4-trimethyl-3-pentanol, 1,1-diisopropylethanol, 3-pentanol, 2,3,4-trimethyl, diisopropylmethylcarbinol, unii-e7oyt9fj8f, e7oyt9fj8f, fema no. 3903, 2,3,4-trimethyl-3-pentanol fhfi, acmc-1cqn4, 2,3,4-trimethyl-pentan-3-ol
PubChem CID 520484
IUPAC-Name 2,3,4-trimethylpentan-3-ol
SMILES CC(C)C(C)(C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4-Trimethyl-3-pentanol
Menge 5 g
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 98%