Learn More
2,3,4-Trimethylpentan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338025
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338025 25 g 25 Gramm
11328025 5 g 5 Gramm
11348025 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11338025 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08176.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 565-75-3 | C8H18 | 114.232 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 565-75-3
Summenformel C8H18
MDL-Nummer MFCD00008924
InChI-Schlüssel RLPGDEORIPLBNF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11269
IUPAC-Name 2,3,4-Trimethylpentan
SMILES CC(C)C(C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4-Trimethylpentane
Schmelzpunkt -110°C
Dichte 0.718
Siedepunkt 113°C to 115°C
Flammpunkt 5°C (41°F)
Brechungsindex 1.404
Menge 25 g
UN-Nummer UN1262
Beilstein 1696869
Synonym pentane, 2,3,4-trimethyl, unii-woj1qvr6oa, woj1qvr6oa, 2,3,4-trimethyl-pentane, pentane,3,4-trimethyl, acmc-1ao24, pentane,2,3,4-trimethyl, 4-01-00-00446 beilstein handbook reference, 2,3,4-trimethylpentan-3-yl, 2,3,4-trimethylpentane
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) ≥98%