Learn More
2,3,5,6-Tetrachlorotoluol, TRC
Artikelnummer. 17983995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17983995 10 mg 10 Milligramm
17943785 50 mg 50 Milligramm
17924365 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983995 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29206010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1006-31-1
Summenformel C7 H4 Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 229.92
Synonym 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene, 1,2,4,5-Tetrachloro-3-methylbenzene (ACI), Toluene, 2,3,5,6-tetrachloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene, 1,2,4,5-tetrachloro-3-methylbenzene
IUPAC-Name 1,2,4,5-Tetrachlor-3-Methylbenzol
SMILES Cc1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl4/c1-3-6(10)4(8)2-5(9)7(3)11/h2H,1H3
Formelmasse 227.9067
Reinheit (%) >95%