Learn More
2,3,5,6-Tetrafluoranisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475677
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11475677 5 g 5 Gramm
11485677 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24275.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2324-98-3 | C7H4F4O | 180.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2324-98-3
Summenformel C7H4F4O
Molekulargewicht (g/mol) 180.10
MDL-Nummer MFCD00000311
InChI-Schlüssel AXCOCGJDERQVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluoroanisole, 2,3,5,6-tetrafluoromethoxy benzene, anisole, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoromethoxybenzene, methyl 2,3,5,6-tetrafluorophenyl ether, benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxy, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-methoxy-benzene, pubchem10114, acmc-1clho, 2,3,5,6-tetrafluoro-anisole
PubChem CID 75351
IUPAC-Name 1,2,4,5-tetrafluor-3-methoxybenzol
SMILES COC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetrafluoroanisole
Dichte 1.293
Siedepunkt 144°C to 145°C
Flammpunkt 41°C (107°F)
Brechungsindex 1.428
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 180.1
Reinheit (%) 97%