Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10072580 5 g Glasflasche 5 Gramm
10782421 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10072580 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 188390050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 769-39-1 | C6H2F4O | 166.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 769-39-1
Summenformel C6H2F4O
Molekulargewicht (g/mol) 166.07
MDL-Nummer MFCD00002157
InChI-Schlüssel PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
PubChem CID 69858
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrafluorphenol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33°C to 38°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 140°C
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC6F4OH
Menge 5 g
Formelmasse 166.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.