Learn More
2,3,5,6-Tetramethylbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490903 50 g 50 Gramm
11480903 10 g 10 Gramm
11400913 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490903 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13313.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60706-63-0 | C10H13ClO2S | 232.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60706-63-0
Summenformel C10H13ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 232.72
MDL-Nummer MFCD00014723
InChI-Schlüssel ZCXRROBIIMQMHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetramethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethylbenzenesulphonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfone, durylsulphonyl chloride, acmc-1b645, 2,3,5,6-tetramethylbenzenesulfonylchloride, 2,3,5,6-tetramethylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,3,5,6-tetramethyl, benzenesulfonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethyl-7ci, 9ci
PubChem CID 143740
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetramethylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=CC(C)=C(C)C(=C1C)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetramethylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1876644
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 232.73
Reinheit (%) 98%