Learn More
2',3',5'-Tri-O-acetyl-5-azacytidin, Mikromol
Artikelnummer. 30460653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30460653 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460653 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1259.200025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2',3',5'-Tri-O-acetyl-5-azacytidin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate
CAS 10302-78-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14H18N4O8
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2',3',5'-Triacetate-4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-s-triazin-2(1H)-one;2',3',5'-Triacetyl-5-azacytidine, NSC 291930, 4-Amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=NC(=NC2=O)N
Molekulargewicht (g/mol) 370.31
Menge 25 mg