Learn More
2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chlorpurin-9-beta-D-ribofuranosid (~90%), TRC
Artikelnummer. 30457001
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457001 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457001 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7362501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside
CAS 5987-73-5
Summenformel C16 H17 Cl N4 O7
Menge 1 g
Synonym 2,3,5-Tri-O-Acetyl-6-Chloropurine-9-B-D-Ribofuranoside
InChI-Formel InChI=1S/C16H17ClN4O7/c1-7(22)25-4-10-12(26-8(2)23)13(27-9(3)24)16(28-10)21-6-20-11-14(17)18-5-19-15(11)21/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3/t10-,12-,13-,16-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(Cl)ncnc23
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5R)-3,4-Diacetyloxy-5-(6-chlorpurin-9-yl)oxolan-2-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 412.78
Formelmasse 412.0786