Learn More
2,3,5-Tribromthiophen, 98 %
Artikelnummer. 11414120
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11414120 100 g 100 Gramm
11419323 5 g 5 Gramm
11429323 25 g 25 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11414120
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11761.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3141-24-0
Summenformel C4HBr3S
Molekulargewicht (g/mol) 320.82
MDL-Nummer MFCD00014521
InChI-Schlüssel SKDNDSLDRLEELJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3,5-tribromo, pubchem5608, 2,5-tribromothiophene, acmc-209hmg, thiophene,3,5-tribromo, 2,3,5-tribromo thiophene, ksc225k9l, 2,3,5-tribromothiophene
PubChem CID 76592
IUPAC-Name 2,3,5-Tribromthiophen
SMILES BrC1=CC(Br)=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Tribromothiophene
Schmelzpunkt 25°C to 29°C
Dichte 2.483
Siedepunkt 77°C to 78°C (0.7 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.664
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 111486
Formelmasse 320.84
Reinheit (%) 98%