Learn More
2,3,5-Trimethylfuran, TRC
Artikelnummer. 30450387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450387 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450387 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89750550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Trimethylfuran
CAS 10504-04-8
Summenformel C7H10O
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O/c1-5-4-6(2)8-7(5)3/h4H,1-3H3
SMILES CC1=CC(=C(O1)C)C
IUPAC-Name 2,3,5-Trimethylfuran
Molekulargewicht (g/mol) 110.15
Formelmasse 110.0732