Learn More
2,3,5-Trimethylphenyltrifluormethansulfonat, TRC
Artikelnummer. 30426570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30426570 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426570 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT302760250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Trimethylphenyl Trifluoromethanesulfonate
CAS 209684-76-4
Summenformel C10H11F3O3S
Menge 250 mg
Synonym Trifluoromethanesulfonic Acid 2,3,5-Trimethylphenyl Ester, 1,1,1-Trifluoromethansulfonic Acid 2,3,5-Trimethylphenyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C10H11F3O3S/c1-6-4-7(2)8(3)9(5-6)16-17(14,15)10(11,12)13/h4-5H,1-3H3
SMILES O=S(OC1=C(C)C(C)=CC(C)=C1)(C(F)(F)F)=O
IUPAC-Name 2,3,5-Trimethylphenyltrifluormethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 268.25
Formelmasse 268.04