Learn More
2,3,5-Triphenyl-2H-Tetrazoliumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30454783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454783 1 g -
30456373 5 g 5 Gramm
30453975 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8091001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-96-4
Summenformel C19H15ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 334.8
Synonym 1,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride, 1,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride, 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride, PTB, RT, Red Tetrazolium, TPTZ, TT, TTC, TTC (dye), Tetrazolium Chloride, Tetrazolium Red, Triphenyltetrazolium Chloride, Urocheck, Uroscreen, Vitastain
SMILES [N+]1(C2=CC=CC=C2)=NC(C3=CC=CC=C3)=NN1C4=CC=CC=C4.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium Chloride
Menge 1 g
Formelmasse 334.0985