Learn More
2,3,6-Trifluortoluol, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,6-Trifluorotoluene |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Menge | 250 mg |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Formelmasse | 146.11 |
| Reinheit (%) | 98% |