Learn More
2,3-Bis[(Acetyloxy)methyl]-1-Oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-Olat, TRC
Artikelnummer. 30010416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010416 10 mg 10 Milligramm
30004118 50 mg 50 Milligramm
30010393 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010416 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB32562010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10103-89-6
Summenformel C14 H14 N2 O6
Molekulargewicht (g/mol) 306.27
Synonym 2,3-Di(acetoxymethyl)quinoxaline di-N-Oxide;
IUPAC-Name [3-(Acetoxymethyl)-1,4-Dioxo-Quinoxalin-1,4-Diium-2-Yl]Methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1=C(COC(=O)C)[N+](=O)c2ccccc2[N+]1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C14H14N2O6/c1-9(17)21-7-13-14(8-22-10(2)18)16(20)12-6-4-3-5-11(12)15(13)19/h3-6H,7-8H2,1-2H3/q+2
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 10 mg
Formelmasse 306.0841