Learn More
2,3-Butanedionmonoxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510165 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10113250 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10591201 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11975651 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10113250
Marke: Thermo Scientific Acros 150371000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 57-71-6 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-71-6
Summenformel C4H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
MDL-Nummer MFCD00002116
InChI-Schlüssel FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Synonym 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
PubChem CID 6409633
ChEBI CHEBI:4480
IUPAC-Name (3E)-3-Hydroxyiminobutan-2-on
SMILES CC(=O)C(\C)=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Butanedione monoxime
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 185°C to 186°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C(=NOH)COCH3
Menge 100 g
Beilstein 01,772
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear to slightly hazy
Formelmasse 101.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver