Learn More
2,3-Butanedion-Monoxim, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496897 2500 g 2500 Gramm
11476897 100 g 100 Gramm
11486897 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14339.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57-71-6 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
2,3-Butanedione monoxime is a reversible inhibitor of myosin ATPase. It is also used as a reagent for colorimetric determination of urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Butanedionmonoxim ist ein reversibler Inhibitor der Myosin-ATPase. Wird auch als Reagenz für die kolorimetrische Bestimmung von Harnstoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (50 g/l bei 20 °C)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-71-6
Summenformel C4H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
MDL-Nummer MFCD00002116
InChI-Schlüssel FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Synonym 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
PubChem CID 6409633
ChEBI CHEBI:4480
IUPAC-Name (3E)-3-Hydroxyiminobutan-2-on
SMILES CC(=O)C(\C)=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Butanedione monoxime
Schmelzpunkt 74°C to 77°C
Siedepunkt 185°C to 186°C
Menge 2500 g
Beilstein 605582
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50g/L at 20°C)
Formelmasse 101.11
Reinheit (%) 99%