missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Butanedion-Monoxim, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021838
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11476897 100 g 100 Gramm
11486897 500 g 500 Gramm
11496897 2500 g 2500 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11476897

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14339.22

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 57-71-6 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol

2,3-Butanedione monoxime is a reversible inhibitor of myosin ATPase. It is also used as a reagent for colorimetric determination of urea.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2,3-Butanedionmonoxim ist ein reversibler Inhibitor der Myosin-ATPase. Wird auch als Reagenz für die kolorimetrische Bestimmung von Harnstoff verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich (50 g/l bei 20 °C)

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 57-71-6
Summenformel C4H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
MDL-Nummer MFCD00002116
InChI-Schlüssel FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Synonym 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
PubChem CID 6409633
ChEBI CHEBI:4480
IUPAC-Name (3E)-3-Hydroxyiminobutan-2-on
SMILES CC(=O)C(\C)=N\O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,3-Butanedione monoxime
Schmelzpunkt 74°C to 77°C
Siedepunkt 185°C to 186°C
Menge 100 g
Beilstein 605582
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50g/L at 20°C)
Formelmasse 101.11
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.