Learn More
2-(3-(Carboxymethyl)-4-(phenylthio)-phenyl)propansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(3-(Carboxymethyl)-4-(phenylthio)-phenyl)propanoic Acid |
| CAS | 83237-49-4 |
| Summenformel | C17 H16 O4 S |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H16O4S/c1-11(17(20)21)12-7-8-15(13(9-12)10-16(18)19)22-14-5-3-2-4-6-14/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc(Sc2ccccc2)c(CC(=O)O)c1 |
| IUPAC-Name | 2-[3-(Carboxymethyl)-4-phenylsulfanylphenyl]propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 316.372 |
| Formelmasse | 316.077 |