Learn More
2-(3-Chlor-4-fluorphenyl)-indol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439743
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11439743
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12920.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1868-88-8 | C14H9ClFN | 245.681 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1868-88-8
Summenformel C14H9ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 245.681
MDL-Nummer MFCD00068179
InChI-Schlüssel QNYJRNHACDLRSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736577
IUPAC-Name 2-(3-Chlor-4-Fluorphenyl)-1H-Indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C3=CC(=C(C=C3)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Schmelzpunkt 170°C to 173°C
Menge 1 g
Synonym 2-3-chloro-4-fluorophenyl indole, 2-3-chloro-4-fluorophenyl-1h-indole, 2-3-chloro-4-fluoro-phenyl-1h-indole, 1h-indole, 2-3-chloro-4-fluorophenyl, acmc-20aoqa, pubchem7289, maybridge1_007663, 2-3-chloro-4-fluoro-phenyl indole, 1h-indole,2-3-chloro-4-fluorophenyl, 2-3-chloranyl-4-fluoranyl-phenyl-1h-indole
Formelmasse 245.69
Reinheit (%) 98%