Learn More
2-(3-Chlor-4-fluorphenyl)-indol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole |
| Schmelzpunkt | 170°C to 173°C |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-3-chloro-4-fluorophenyl indole, 2-3-chloro-4-fluorophenyl-1h-indole, 2-3-chloro-4-fluoro-phenyl-1h-indole, 1h-indole, 2-3-chloro-4-fluorophenyl, acmc-20aoqa, pubchem7289, maybridge1_007663, 2-3-chloro-4-fluoro-phenyl indole, 1h-indole,2-3-chloro-4-fluorophenyl, 2-3-chloranyl-4-fluoranyl-phenyl-1h-indole |
| Formelmasse | 245.69 |
| Reinheit (%) | 98% |