Learn More
2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30360842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360842 10 mg 10 Milligramm
30351034 50 mg 50 Milligramm
30354559 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30360842 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC65025010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-51-5
Summenformel C11H9N2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 204.66
IUPAC-Name 2-[3-(Chlormethyl)phenyl]Pyrimidin
SMILES ClCc1cccc(c1)c2ncccn2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H9ClN2/c12-8-9-3-1-4-10(7-9)11-13-5-2-6-14-11/h1-7H,8H2
Formelmasse 204.0454