Learn More
2-(3-Chlorophenoxy)Ethanthioamid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10233572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10233572 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10243572 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10233572 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB01327DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 35370-95-7
Summenformel C8H8ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 201.668
MDL-Nummer MFCD00052479
InChI-Schlüssel RPAOLVIADVQKNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chlorophenoxy ethanethioamide, 2-3-chlorophenoxy thioacetamide, 1-amino-2-3-chlorophenoxy ethane-1-thione, maybridge1_008529, 3-chlorophenoxy thioacetamide, 2-3-chlorophenoxy ethanethioamide #, ethanethioamide,2-3-chlorophenoxy
PubChem CID 2743553
IUPAC-Name 2-(3-Chlorphenoxy)ethanthioamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)OCC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Chlorophenoxy)ethanethioamide
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%+
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel ClC6H4OCH2CSNH2
Menge 1 g
Formelmasse 201.68
Reinheit (%) 95%