Learn More
(2-(3-Chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl)-methanamin-Hydrochlorid Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10433183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10433183 250 mg 250 Milligramm
10699514 1 g 1 Gramm
10327644 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10433183 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01298CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-12-3
Summenformel C10H10Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 261.164
MDL-Nummer MFCD06738410
InChI-Schlüssel DBEFCUHDXFEPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl methylamine hydrochloride, c-2-3-chloro-phenyl-thiazol-4-yl-methylamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methane amine hydrochloride 1-hydrate, 4-aminomethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hcl, 2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl methanamine hydrochloride, 2-3-chlorophenyl-4-thiazolyl methanamine hydrochloride, 2-3-chloro-phenyl-thiazol-4-ylmethyllamine hcl, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, chloride, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 24229776
IUPAC-Name [2-(3-Chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=NC(=CS2)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride monohydrate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 279.2
Reinheit (%) 97%