Learn More
2-(3-Chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10173464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10173464 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10404975 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10173464 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46704CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 859850-99-0
Summenformel C10H6ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 223.67
MDL-Nummer MFCD06738360
InChI-Schlüssel XMXWYXGIKFBCGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carbaldehyde, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde, 2-3-chloro-phenyl-thiazole-4-carbaldehyde, 4-thiazolecarboxaldehyde,2-3-chlorophenyl, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde 97, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde
PubChem CID 18525798
IUPAC-Name 2-(3-Chlorphenyl)-1,3-Thiazol-4-Carbaldehyd
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C1=NC(C=O)=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 223.68
Reinheit (%) 97%