Learn More
2,3-Diamino-5-brompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338736 25 g -
11328736 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11338736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19435.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 38875-53-5 | C5H7BrN3 | 189.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38875-53-5
Summenformel C5H7BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
MDL-Nummer MFCD00460094
InChI-Schlüssel YRGMYJUKFJPNPD-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2,3-diamino-5-bromopyridine, 5-bromo-2,3-diaminopyridine, 5-bromo-2,3-pyridinediamine, 2,3-pyridinediamine, 5-bromo, 3-amino-5-bromopyridin-2-yl amine, abbypharma ap-17-5972, 5-brompyridin-2,3-diamin, pubchem5383, acmc-1adjl, 5-brompyridin-2,3-diamine
PubChem CID 691156
IUPAC-Name 2,3-Diamino-5-brompyridin-1-ium
SMILES NC1=CC(Br)=C[NH+]=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Diamino-5-bromopyridine
Schmelzpunkt 153°C to 161°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 119436
Formelmasse 188.03
Reinheit (%) 97%