Learn More
2,3-Diamino-5-brompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-100192 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10232562 5 g Glasflasche -
10098731 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10232562
Marke: Thermo Scientific Acros 350330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 38875-53-5 | C5H7BrN3 | 189.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38875-53-5
Summenformel C5H7BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
MDL-Nummer MFCD00460094
InChI-Schlüssel YRGMYJUKFJPNPD-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2,3-diamino-5-bromopyridine, 5-bromo-2,3-diaminopyridine, 5-bromo-2,3-pyridinediamine, 2,3-pyridinediamine, 5-bromo, 3-amino-5-bromopyridin-2-yl amine, abbypharma ap-17-5972, 5-brompyridin-2,3-diamin, pubchem5383, acmc-1adjl, 5-brompyridin-2,3-diamine
PubChem CID 691156
IUPAC-Name 2,3-diamino-5-bromopyridin-1-ium
SMILES NC1=CC(Br)=C[NH+]=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Diamino-5-bromopyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 165°C
Farbe Braun oder Violett bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble in hot water.,freely soluble in methanol,ethyl acetate,mdc
Formelmasse 188.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Diamino-5-bromopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.