Learn More
2,3-Diaminonaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479873 1 g 1 Gramm
11489873 5 g 5 Gramm
11499873 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479873 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12993.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 771-97-1 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
2,3 Diaminonaphthalene is a highly selective colorimetric and fluorometric reagent for selenium detection and also used for the fluorometric determination of nitrite. It is also useful for detection of ketones and alpha-keto acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Diaminonaphthalin ist ein hochselektives kolorimetrisches und fluorometrisches Reagenz für den Selennachweis und wird auch für die fluorometrische Bestimmung von Nitrit verwendet. Ist auch für den Nachweis von Ketonen und Alpha-Keto-Säuren nützlich.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Pyridin, Dimethylsulfoxid, Dimethyformamid, gelöster Salzsäure, Ethanol, Äther und heißem Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-97-1
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.204
MDL-Nummer MFCD00004116
InChI-Schlüssel XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532
PubChem CID 69872
IUPAC-Name Naphthalin-2,3-diamin
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Diaminonaphthalene
Schmelzpunkt 193°C to 196°C
Dichte 1.096
Menge 1 g
Beilstein 2206394
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; Soluble in pyridine,dimethylsulfoxide,dimethyformamide,dil;hydrochloric acid,ethanol,ether and hot methanol.
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Naphthalenediamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Naphthalenediamine