Learn More
2,3-Diaminonaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,3 Diaminonaphthalene is a highly selective colorimetric and fluorometric reagent for selenium detection and also used for the fluorometric determination of nitrite. It is also useful for detection of ketones and alpha-keto acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,3-Diaminonaphthalin ist ein hochselektives kolorimetrisches und fluorometrisches Reagenz für den Selennachweis und wird auch für die fluorometrische Bestimmung von Nitrit verwendet. Ist auch für den Nachweis von Ketonen und Alpha-Keto-Säuren nützlich.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Pyridin, Dimethylsulfoxid, Dimethyformamid, gelöster Salzsäure, Ethanol, Äther und heißem Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Diaminonaphthalene |
| Schmelzpunkt | 193°C to 196°C |
| Dichte | 1.096 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2206394 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water; Soluble in pyridine,dimethylsulfoxide,dimethyformamide,dil;hydrochloric acid,ethanol,ether and hot methanol. |
| Formelmasse | 158.2 |
| Reinheit (%) | 97% |