Learn More
2,3-Diaminpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10112971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10112971 5 g Glasflasche 5 Gramm
10216060 10 g Glasflasche 10 Gramm
10336651 25 g Glasflasche 25 Gramm
10309333 100 g Glasflasche 100 Gramm
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10112971
Marke: Thermo Scientific Acros 155020050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 452-58-4 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-58-4
Summenformel C5H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00006319
InChI-Schlüssel ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminopyridine, 2,3-pyridinediamine, pyridine, 2,3-diamino, pyridine-2,3-diyldiamine, unii-cbx394737h, diaminopyridine, 2,3-diamino-pyridine, pyridinediamine, pyridine,3-diamino, pubchem1296
PubChem CID 9956
IUPAC-Name Pyridin-2,3-Diamin
SMILES NC1=CC=CN=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Diaminopyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Flammpunkt 205°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H3N)(NH2)2
Menge 5 g
Beilstein 22,II,394
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L (20°C)
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Diaminopyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.