Learn More
2,3-Dibrom-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30385024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385024 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385024 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD425520100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dibromo-1-propanol
CAS 96-13-9
Summenformel C3H6Br2O
Menge 100 g
Synonym 2,3-Dibromo-1-propanol, 1,2-Dibromopropan-3-ol, 2,3-Dibromopropyl alcohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1-Propanol, 2,3-dibromo-, 2,3-Dibromopropyl Acohol, Brominex 257, DBP, DBP (flame retardant), NSC 6203, 1,2-Dibromopropan-3-ol
InChI-Formel InChI=1S/C3H6Br2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
SMILES OCC(Br)CBr
IUPAC-Name 2,3-Dibrompropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 217.89
Formelmasse 215.8785