Learn More
2,3-Dibrom-4-Hydroxy-5-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404637
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11404637 1 g 1 Gramm
11414637 5 g 5 Gramm
11424637 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11404637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21140.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2973-75-3 | C8H6Br2O3 | 309.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2973-75-3
Summenformel C8H6Br2O3
Molekulargewicht (g/mol) 309.94
MDL-Nummer MFCD00016978
InChI-Schlüssel WKLKGSHBXNPUDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dibromovanillin, acmc-1chm2, 2,3-dibromo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 2,3-bis bromanyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 520452
IUPAC-Name 2,3-dibrom-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(C=O)=C(Br)C(Br)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dibromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 213°C to 217°C
Menge 1 g
Beilstein 1968576
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 309.94
Reinheit (%) 98%